주요 문서
HS1040B
Earplug Dispenser Counter or Wall Mount
green (dispenser)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material
acrylic
green (dispenser)
특징
holds Small laboratory consumables, items, and accessories
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS1040B
길이 × 너비 × 높이
155 mm × 155 mm × 170 mm
일반 설명
The Translucent Earplug Dispenser provides easy access to safety accessories.
특징 및 장점
  • Place on counter or wall mount (screws included)
  • Holds approximately 200 pairs of foam earplugs
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)