특징
Holds 12 x pipettors
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120026
크기
332x193 mm
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Flip & Grip Pipette Rotating Holder is the perfect choice for your labs changing needs. You can use the pipette holder on the bench top, or mount the holder under a shelf or counter to help maximize your working space.
법적 정보
Flip & Grip is a registered trademark of Heathrow Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS120026 | 4061835296576 |