H6635
Hydrocortisone 3-(O-carboxymethyl)oxime
동의어(들):
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 3-(O-carboxymethyl)oxime, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 3-(O-carboxymethyl)oxime, Cortisol 3-(O-carboxymethyl)oxime
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥85% (HPLC)
양식
powder
solubility
chloroform: methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO)=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C23H33NO7/c1-21-7-5-14(24-31-12-19(28)29)9-13(21)3-4-15-16-6-8-23(30,18(27)11-25)22(16,2)10-17(26)20(15)21/h9,15-17,20,25-26,30H,3-8,10-12H2,1-2H3,(H,28,29)/b24-14+/t15-,16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
WXAWNCDYPXVODT-ZAKIEOBNSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable