주요 문서
GE90-1003-97
HiTrap® 5X1ML IGG Sepharose 6FF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106500
NACRES:
NA.56
제조업체/상표
Cytiva
베드 크기
7 mm × NA
베드 용적
1 mL
컬럼 I.D.
(7 mm)
Matrix
highly cross-linked 6% agarose
입자 크기 중간값
90 μm
cleaning
3-10
작동 범위
3-10
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
법적 정보
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)