주요 문서
GE28950859
HiTrap® MacroCap SP
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 28-9508-59
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106500
NACRES:
NB.21
포장
pkg of 5 × 5 mL
제조업체/상표
28-9508-59
Cytiva
법적 정보
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MacroCap is a trademark of Cytiva
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Peripheral nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)