주요 문서
GE28-9165-37
HiTrap® Capto DEAE
Cytiva 28-9165-37, pack of 5 × 1 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
diethylaminoethyl
설명
Ion Exchanger Type (value)
포장
pack of 5 × 1 mL
제조업체/상표
Cytiva 28-9165-37
파라미터
<4 mL/min flow rate
42 psi
베드 크기
7 mm × 25 mm
베드 용적
1 mL
컬럼 I.D.
7 mm
기질
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
평균 직경
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
working range
2-12
적합성
suitable for bioprocess medium
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
기타 정보
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
법적 정보
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Storage Class Code