주요 문서
GE28908366
HiTrap® IgG Sepharose FF
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 28-9083-66, 90 μm avg. part. size
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106500
NACRES:
NB.21
포장
pkg of 5 × 5 mL
제조업체/상표
28-9083-66
Cytiva
평균 부품 크기
90 μm
법적 정보
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)