주요 문서
GE28-4110-01
HiTrap® Butyl High Performance
Cytiva 28-4110-01, pack of 5 × 1 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
butyl
양식
prepacked column
교차
cross-linked
포장
pack of 5 × 1 mL
제조업체/상표
Cytiva 28-4110-01
저장 조건
(20% Ethanol)
파라미터
<4 mL/min flow rate
42 psi
기술
liquid chromatography (LC): suitable
베드 크기
7 mm × 25 mm
베드 용적
1 mL
컬럼 I.D.
7 mm
Matrix
cross-linked agarose
기질 활성군
butyl functional group
입자 크기
24-44 μm
평균 부품 크기
34 μm
cleaning
2-14
작동 범위
3-13
적합성
suitable for bioprocess medium
분리 기술
hydrophobic interaction (HIC)
관련 카테고리
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
기타 정보
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
법적 정보
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE28-4110-014061837623127