주요 문서
GE17-5448-01
Capto Blue
Cytiva 17-5448-01, pack of 25 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
Cibacron Blue
포장
pack of 25 mL
제조업체/상표
Cytiva 17-5448-01
저장 조건
(Solution of 0.1 M KH2PO4 and 20% Ethanol; 0.1 M Potassium Phosphate containing 20% Ethanol)
Matrix
highly cross-linked agarose
평균 부품 크기
75 μm (d50v)
cleaning in place
2-13
작동 범위
3-13
용량
>24 mg binding capacity(HSA/ml medium (Qb10 at 4 min residence time))
적합성
suitable for bioprocess medium
저장 온도
2-8°C
일반 설명
Capto Blue affinity resin with Cibacron Blue ligand has outstanding pressure and flow properties, allowing rapid processing of large sample volumes of albumin and other proteins.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
법적 정보
Capto is a trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
프로토콜
This page shows how purify or remove albumin with Blue Sepharose and Capto Blue from GE Healthcare.