특징
dry powder
제조업체/상표
17-0911-01
Cytiva
법적 정보
Cytopore is a trademark of Cytiva
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-0911-01 |