주요 문서
M9418
Sigma-Aldrich
Cultispher®
-G standard porosity
동의어(들):
Cell Culture Product
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.22
material
gelatin
무균
non-sterile
비드 크기
130-380 μm
입자 크기
130-380 μm
density
1.02-1.04 g/cm3 at 25 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Macroporous gelatin-coated microcarrier beads. General purpose beads for anchorage-dependent cells.
법적 정보
Cultispher is a registered trademark of Percell Biolytica AB
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)