주요 문서
GBL664571
Grace Bio-Labs CultureWell silicone isolator sheet material
thickness 0.5 mm, (No adhesive)
동의어(들):
silicone sheet
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.22
material
clear silicon
무균
non-sterile
특징
(No adhesive)
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 664571
길이 × 너비
180 mm × 130 mm
두께
0.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CultureWell clear silicone sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. They may be used to isolate cells grown in culture dishes or separate multiple specimens affixed to microscope slides.
애플리케이션
Grace Bio-Labs CultureWell silicone isolator sheet material has been used to prepare a gastrointestinal cell construct.
법적 정보
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GBL664571-5EA4061832400266