material
red silicon
특징
(Adhesive on one side)
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 665182
길이 × 너비
180 mm × 130 mm
두께
0.9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Silicone isolator sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. Where additional sealing is required, SecureSeal adhesive on one or both surfaces is recommended.Silicone sheet material is also available in CultureWell “water-clear” silicone, which is highly recommended for sensitive cell culture applications.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.