material
clear silicon
무균
non-sterile
특징
(Adhesive on one side)
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 665273
길이 × 너비
180 mm × 130 mm
두께
1.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
CultureWell clear silicone sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. They may be used to isolate cells grown in culture dishes or separate multiple specimens affixed to microscope slides.
법적 정보
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL665273-5EA | 4061832400471 |