G8022
Gastrin Releasing Peptide human
≥97% (HPLC)
동의어(들):
GRP, Val-Pro-Leu-Pro-Ala-Gly-Gly-Gly-Thr-Val-Leu-Thr-Lys-Met-Tyr-Pro-Arg-Gly-Asn-His-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2
분석
≥97% (HPLC)
구성
Peptide content, ≥65%
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]5CCCN5C(=O)[C@H](Cc6ccc(O)cc6)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H]8CCCN8C(=O)[C@@H](N)C(C)C)[C@@H](C)O)C(C)C)[C@@H](C)O)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C130H204N38O31S2/c1-65(2)47-86(115(185)152-82(108(134)178)38-45-200-17)156-116(186)89(52-77-56-137-63-146-77)150-101(176)62-145-123(193)104(69(9)10)163-110(180)72(14)148-114(184)88(51-76-55-140-81-28-20-19-27-80(76)81)157-117(187)90(53-78-57-138-64-147-78)158-118(188)91(54-97(132)172)151-100(175)61-144-111(181)83(30-23-41-139-130(135)136)154-121(191)95-32-25-43-167(95)128(198)93(50-75-34-36-79(171)37-35-75)160-113(183)85(39-46-201-18)153-112(182)84(29-21-22-40-131)155-125(195)107(74(16)170)165-119(189)87(48-66(3)4)159-124(194)105(70(11)12)164-126(196)106(73(15)169)162-102(177)60-142-98(173)58-141-99(174)59-143-109(179)71(13)149-120(190)94-31-24-42-166(94)127(197)92(49-67(5)6)161-122(192)96-33-26-44-168(96)129(199)103(133)68(7)8/h19-20,27-28,34-37,55-57,63-74,82-96,103-107,140,169-171H,21-26,29-33,38-54,58-62,131,133H2,1-18H3,(H2,132,172)(H2,134,178)(H,137,146)(H,138,147)(H,141,174)(H,142,173)(H,143,179)(H,144,181)(H,145,193)(H,148,184)(H,149,190)(H,150,176)(H,151,175)(H,152,185)(H,153,182)(H,154,191)(H,155,195)(H,156,186)(H,157,187)(H,158,188)(H,159,194)(H,160,183)(H,161,192)(H,162,177)(H,163,180)(H,164,196)(H,165,189)(H4,135,136,139)/t71-,72-,73+,74+,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,103-,104-,105-,106-,107-/m0/s1
InChI key
PUBCCFNQJQKCNC-XKNFJVFFSA-N
유전자 정보
human ... GRP(2922)
Amino Acid Sequence
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
결합
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable