G7798
GYKI-53655 hydrate
>99.0% (HPLC)
동의어(들):
1-(4-aminophenyl)-3-methylcarbamyl-4-methyl-3,4-dihydro-7,8-methylenedioxy-5H-2,3-benzodiazepine hydrochloride, 5-(4-Aminophenyl)-8,9-dihydro-N,8-dimethyl-7H-1,3-dioxolo[4,5-h][2,3]benzodiazepine-7-carboxamide hydrochloride, LY300168 hydrochloride hydrate
분석
>99.0% (HPLC)
양식
powder
색상
yellow to orange
solubility
H2O: >10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N1(N=C(c3c(cc4c(c3)OCO4)CC1C)c2ccc(cc2)N)C(=O)NC.[H+]
InChI
1S/C19H20N4O3.ClH/c1-11-7-13-8-16-17(26-10-25-16)9-15(13)18(22-23(11)19(24)21-2)12-3-5-14(20)6-4-12;/h3-6,8-9,11H,7,10,20H2,1-2H3,(H,21,24);1H
InChI key
ASLCSBBDVWPSQT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.