554726
SR9009
≥96% (HPLC), liquid, REV-ERB agonist, Calbiochem®
동의어(들):
REV-ERB Agonist II, SR9009, Ethyl-3-(((4-chlorobenzyl)((5-nitrothiophen-2-yl)methyl)amino)methyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
추천 제품
제품명
REV-ERB Agonist II, SR9009, The REV-ERB Agonist II, SR9009 controls the biological activity of REV-ERB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Quality Level
분석
≥96% (HPLC)
양식
liquid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
dark brown
solubility
DMSO: 50 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1CN(CC2=CC=C(S2)[N+]([O-])=O)CC3CN(C(OCC)=O)CC3
InChI
1S/C20H24ClN3O4S/c1-2-28-20(25)23-10-9-16(13-23)12-22(11-15-3-5-17(21)6-4-15)14-18-7-8-19(29-18)24(26)27/h3-8,16H,2,9-14H2,1H3
InChI key
MMJJNHOIVCGAAP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
REV-ERB-α/&beta
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable