주요 문서
G6778
Sigma-Aldrich
Gaskets for vertical standard gel
16.5 cm wide, size 1.0 mm × 19 cm, color-coded red
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105305
NACRES:
NB.51
제품명
Gaskets for vertical standard gels, 16.5 cm wide, size 1.0 mm × 19 cm, color-coded red
크기
1.0 mm × 19 cm
Quality Level
색상
color-coded red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Unique silicone rubber gasket provides continuous seal around sides and bottom of glass plates, eliminating the need for a bottom spacer. Order gasket thickness to match comb and spacers. Gaskets are color-coded by thickness for easy identification. Length given is height of assembly; actual gasket length is 2 × h + w.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)