문서
C4800
Sigma-Aldrich
Combs for standard vertical gels, 16.5 cm wide
size 1.0 mm × 30 wells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105312
NACRES:
NB.51
material
PTFE
크기
1.0 mm × 30 wells
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Machined match spacer thickness precisely.