주요 문서
FG0815
Sigma-Aldrich
Nutrient Mixture F-12 Ham
With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
동의어(들):
Ham’s F-12
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.75
제품명
Nutrient Mixture F-12 Ham, With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
무균
sterile-filtered
sterile
양식
liquid
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
성분
stable glutamine: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
NaHCO3: yes
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)