material
stainless steel
특징
holds 29 x 20 mm tubes
제조업체/상표
Eppendorf® AG7-TT20 (North America)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Test Tube Racks have an adjustable angle and tube height support. Made from stainless-steel with inserts to help retain tubes and prevent them from spinning in the rack. Finger-tight knobs let you quickly adjust angle, or release the rack from the base plate, for easy transport to the bench.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.