주요 문서
Z615692
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 microtiter tubes, for water baths, diam. 11-12 mm
동의어(들):
tube holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.77
material
polypropylene
특징
Holds 90 x 11-13 mm tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Julabo 8970382
파라미터
+80 °C temp. limit
직경
11-12 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polypropylene tray and test tube inserts can be used up to +80 °C. When tempering solvent-containing or acidic samples above 60 °C, it is recommended using stainless steel test tube inserts, as the plastic can be attacked.
법적 정보
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)