주요 문서
EP6135010004
Thermal Printer DPU-S445
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
제조업체/상표
Eppendorf® 6135010004
일반 설명
Automatic print-out of results
Easy and direct connection via USB
Compact and light-weight (approx. 0.5 kg)
Easy paper operation
Max. printing speed: 90 mm/sec.
Number of dots/line: 832
Resolution (dots/mm): 8
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)