material
clear
polystyrene
포장
case of 180 ea
제조업체/상표
Nunc 156545
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Obtain consistent and reliable results with Thermo Scientific Nunc MicroWell 96-Well Microplates. With multiple surface modifications, these plates are ideal for cell-based assays as well as biochemical assays. The flat bottom shape is suitable for microscopic and optical measurements. Available in either the high flange skirt type or the low flange pinchbar design, the plates are optimized for a range of robotics, automated readers and liquid handling systems.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.