주요 문서
EP5895155006
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
FA-30x2, incl. aerosol-tight QuickLock Rotor for Eppendorf(R) lid, for 30 x 2 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.82
특징
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-30x2, incl. aerosol-tight QuickLock Rotor for Eppendorf(R) lid, for 30 x 2 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5895155006
파라미터
13,700 max. RCF (20,984 xg)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5910R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)