주요 문서
HS100503
Gusto® High Speed Mini Centrifuge Rotor
to hold, 12 x 1.5/2 mL tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.78
특징
to hold 12 x 1.5/2 mL tubes
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS100503
파라미터
9,800 × g max. RCF
일반 설명
Additional 12 place 1.5/2.0 mL tube rotor for Gusto High Speed Mini Centrifuge
포장
INCLUDES:
Cover and Knob
법적 정보
GUSTO is a registered trademark of Heathrow Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)