주요 문서
BR114935
BRAND® mini cooler
PC, for 12 tubes
동의어(들):
Accessories, Microcentrifuge Tubes, Mini cooler, Sample Storage, Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103025
NACRES:
NB.22
material
PC
설명
bench temp.maintained -20°C time 60 min.
특징
for 12 tubes
제조업체/상표
BRAND 114935
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
PC. Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench. Durable polycarbonate filled with non-toxic gel. Mini coolers hold twelve 0.5 ml to 2.0 ml tubes.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)