주요 문서
EP5810748003
Eppendorf® Adapter
holds 16 x 3-15ml tubes/ D = 16mm, for rotosr A-4-81 and S-4x500, set of 2 pieces
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
holds 16 x 3-15ml tubes/ D = 16mm, for rotosr A-4-81 and S-4x500
포장
set of 2 pieces
제조업체/상표
Eppendorf® 5810748003
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 250 mL reactangular bucket
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)