주요 문서
Z178063
Scienceware® heavy-duty test-tube rack
Holds 72 x 10-13 mm tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
특징
Holds 72 x 10-13 mm tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18855-0000
길이 × 너비 × 높이
213 mm × 110 mm × 111 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Natural PP, stackable. Steam autoclavable to 250°F (121°C). Rows lettered and numbered for easy identification. Base plate has rounded wells with drain holes; end plates with hand grips.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z178063-1EA4061832262598