주요 문서
BAF188710000
SP Bel-Art® Radioimmunoassay Tube Rack
to hold, 120 x 13-16mm Tubes
동의어(들):
polypropylene rack, tube holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
특징
to hold 120 x 13-16mm Tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18871-0000
H × L × width
3.5 in. (89  mm) × 13.25 in. (335 mm) × 10.25 in. (260 mm)
플렛폼 크기
2.8125 in. (71 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These polypropylene racks provide a practical method of pipetting and storing a large number of samples.
특징 및 장점
  • Easy tracking of last tube filled by using alternate rows and rotating the tubes
  • Useful in clinical labs for storage of samples
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)