주요 문서
Z380202
Test tube half racks for orbital mixer
16-mm tubes 5 × 6 array
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.73
특징
Holds 25 x 16 mm tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18748-0016
크기
128 mm × 105 mm × 72 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For secure orbital mixing of samples in test tubes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)