주요 문서
743992
Sigma-Aldrich
Glass microreactor LTF MR Lab VS
with C-profile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.22
Quality Level
일반 설명
  • Volume 1.1 ml
  • Delay time
  • For mixture-intensive substances
  • Max pressure: 15 bar
  • With aluminium connecting bar
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)