주요 문서
EP5810746000
Eppendorf® Adapter
holds 20x 1,2-5 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.78
특징
holds 20x 1,2-5 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5810746000
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 500 mL rectangular buckets
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)