주요 문서
Z650463
Hirschmann® measuring cylinders, Class B
volume 5000 mL, accuracy: 37.5 mL, amber graduations
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
hexagonal glass base
특징
subdivision 50 mL
제조업체/상표
Hirschmann 220 01 97
재고 정보
available only in EU
부피 측정 범위
5000 mL, accuracy: 37.5 mL
길이
650 mm
색상
amber graduations
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With spout and short line graduation. Calibrated to contain (TC, IN) according to DIN 12 680 T1.
법적 정보
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)