주요 문서
CLS15002L
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 2000 mL, stopper joint: 29
동의어(들):
glass bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
조인트
joint: stopper29
특징
cap
제조업체/상표
Corning 1500-2L
용량
2000 mL
직경 × 높이
133 mm × 248 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These Pyrex narrow mouth reagent storage bottles have sturdy ground necks with standard taper stoppers.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)