주요 문서
EP5804728009
Eppendorf® Adapter
holds 50 ml Falcon, pack of 8 pieces
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.78
특징
holds 50 ml Falcon
포장
pack of 8 pieces
제조업체/상표
Eppendorf® 5804728009
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 100 mL rectangular bucket
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)