주요 문서
BMSC2570
Benchmark Centrifuge Adapter 15 mL rotor to 5 mL tubes
동의어(들):
tube adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
제조업체/상표
Benchmark Scientific C2570
일반 설명
Converts 15 mL rotors to take 5 mL tubes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)