주요 문서
EP0030128796
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
green plate, conical bottom colorless wells, pkg of 300 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106300
NACRES:
NB.15
material:
conical bottom colorless wells
green plate
크기:
96 wells
웰 최대 용적:
150 μm
무균:
non-sterile
특징:
skirt
material
conical bottom colorless wells
green plate
무균
non-sterile
특징
skirt
포장
pkg of 300 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030128796
기술
PCR: suitable
크기
96 wells
웰 최대 용적
150 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Choose Eppendorf twin.tec PCR plates for confidence in every PCR assay. twin.tec plates offer purity, rigidity, color, and other simple, smart features can make your daily life a lot easier. The rigid polycarbonate frame works well in automation and high-throughput processes, and the different colors mean you can quickly organize the different steps of your workflow.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)