주요 문서
EP0030119827
Eppendorf® Tube Rack for 5.0 and 15 mL Tubes
Holds 12 x 5-15 mL tubes, 12 wells (2 rows of 6 wells each), pkg of 2 pieces, white, autoclavable
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.12
material
polypropylene
특징
autoclavable
12 wells (2 rows of 6 wells each)
Holds 12 x 5-15 mL tubes
포장
pkg of 2 pieces
제조업체/상표
Eppendorf® 30119827
색상
white
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)