E7906
Esomeprazole magnesium hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(S)-Omeprazole magnesium hydrate, (T-4)-Bis[6-methoxy-2-[(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl-κO]-1H-benzimidazolato-κN3]-Magnesium hydrate, Nexium hydrate
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -128 to -146°, c = 0.5 in methanol
색상
white to off-white
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
주관자
AstraZeneca
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.COc1ccc2n([Mg]n3c(nc4cc(OC)ccc34)S(=O)Cc5ncc(C)c(OC)c5C)c(nc2c1)S(=O)Cc6ncc(C)c(OC)c6C
InChI
1S/2C17H18N3O3S.Mg.H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q2*-1;+2;/t2*24-;;/m00../s1
InChI key
LGRFYKXKCZKDLS-DIYDTZFBSA-N
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable