E3375
trans-Androsterone
동의어(들):
3β-Hydroxy-5α-androstan-17-one, 3β-Hydroxyetioallocholan-17-one, 5α-Androstan-3β-ol-17-one, Epi-androsterone, Isoandrosterone
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
무균
non-sterile
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
QGXBDMJGAMFCBF-LUJOEAJASA-N
유전자 정보
human ... HSD17B3(3293)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable