주요 문서
E3285
Sigma-Aldrich
EIINFEKL trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
동의어(들):
Glu-Ile- Ile -Asn-Phe-Glu-Lys-Leu trifluoroacetate, L-a-glutamyl-L-isoleucyl-L-isoleucyl-L-asparaginyl-L-phenylalanyl-L-a-glutamyl-L-lysyl-L-Leucine trifluoroacetate, OVA – E1 Peptide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C47H76N10O14 · xC2HF3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
1005.16 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white
solubility
acetonitrile: water: ~1 mg/mL (60/40)
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)C(NC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O)C(=O)NC([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C47H76N10O14.C2HF3O2/c1-7-26(5)38(57-46(69)39(27(6)8-2)56-40(63)29(49)17-19-36(59)60)45(68)54-33(24-35(50)58)44(67)53-32(23-28-14-10-9-11-15-28)43(66)52-31(18-20-37(61)62)42(65)51-30(16-12-13-21-48)41(64)55-34(47(70)71)22-25(3)4;3-2(4,5)1(6)7/h9-11,14-15,25-27,29-34,38-39H,7-8,12-13,16-24,48-49H2,1-6H3,(H2,50,58)(H,51,65)(H,52,66)(H,53,67)(H,54,68)(H,55,64)(H,56,63)(H,57,69)(H,59,60)(H,61,62)(H,70,71);(H,6,7)/t26-,27-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,38-,39-;/m0./s1
InChI key
OAOVWFXRXDBOSX-YUPPFQQGSA-N
Amino Acid Sequence
Glu-Ile- Ile -Asn-Phe-Glu-Lys-Leu
생화학적/생리학적 작용
EIINFEKL is an antagonist variant of SIINFEKL [OVA (257-264)] [it induces positive selection T-cells].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)