주요 문서
D8816
Sigma-Aldrich
N-(3,3-Diphenylpropyl)glycinamide
>98% (HPLC), solid
동의어(들):
N20C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H20ON2
CAS Number:
Molecular Weight:
268.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
분석
>98% (HPLC)
양식
solid
색상
white
solubility
DMSO: soluble 26 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC(=O)CNCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O/c18-17(20)13-19-12-11-16(14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H2,18,20)
InChI key
BYGXICRJQZKUPA-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
NMDA glutamate receptor open channel blocker.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)