About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13NO7
CAS Number:
Molecular Weight:
211.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
추천 제품
양식
solid
Quality Level
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H13NO7/c8-2-4(10)6(12)5(11)3(9)1-7(13)14/h3-6,8-12H,1-2H2
InChI key
HOFCJTOUEGMYBT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1-Deoxy-1-nitro-D-mannitol (DN-Man) is use as a voltammetric, in differential pulse voltammetry (DPV), reagent for monitoring blood-brain barrier (BBB) transport.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.