주요 문서
D1429
Sigma-Aldrich
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate
99% purity (TLC), powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H19N2O5Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
378.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
제품명
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate, 99% (TLC)
Quality Level
분석
99% (TLC)
양식
powder
색상
dark red
solubility
DMSO: 10 mg/mL
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2o[n+](C)c3ccccc23
InChI
1S/C18H19N2O.ClHO4/c1-19(2)15-11-8-14(9-12-15)10-13-18-16-6-4-5-7-17(16)20(3)21-18;2-1(3,4)5/h4-13H,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
FDPJLIFXRNZDJR-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
DNA, RNA stain with advantageous spectral properties for cytometric applications.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Appl. Fluoresc. Technol., 5, 3-3 (1993)