주요 문서
394211
Sigma-Aldrich
4-[4-(Dimethylamino)styryl]pyridine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H16N2
CAS Number:
Molecular Weight:
224.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
95%
양식
solid
mp
245-247 °C (dec.) (lit.)
λmax
377 nm
SMILES string
CN(C)c1ccc(\C=C\c2ccncc2)cc1
InChI
1S/C15H16N2/c1-17(2)15-7-5-13(6-8-15)3-4-14-9-11-16-12-10-14/h3-12H,1-2H3/b4-3+
InChI key
LIXUVTQYCRSIET-ONEGZZNKSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)