material
PTFE stopcock
polyethylene stopper
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Corning 6406-500
본체 높이 × O.D.
319 mm × 98.4 mm
용량
500 mL
스템 길이 × O.D.
52 mm × 7 mm
용적
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These economical separatory funnels are designed to reduce replacement costs by providing replaceable components. The sturdy, durable funnels are designed for long life and maximum safety. The replaceable stopcock assembly has a simple screw thread locking nut and collar which ensure that the stopcock cannot fall out in use. The tip has a 7mm O.D. stem that is also replaceable. Its ground end provides a better grip and helps prevent the tip from falling out.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.