주요 문서
SYNF10401L
Synthware 47 mm filtration apparatus with fritted support
joint: ST/NS 40/35
동의어(들):
Synthware F10401L, complete filtration apparatus
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS40/35
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F10401L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)