주요 문서
CLS6406500FO
PYREX® replacement Squibb separatory funnel w/o valve and stopper
pack of 4 ea
동의어(들):
equipment replacement accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Corning 6406-500FO
용량
500 mL
용적
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These economy Squibb separatory funnel replacements do not have a Polytetrafluorethylene (PTFE) valve assembly or polyethylene stopper.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)