Key Documents
CLS3844
Corning® 384 well plate, clear, poly-D-Lysine, with lid
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid, case of 100
동의어(들):
Corning® 384 well microplate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material
clear polystyrene
flat bottom
polystyrene plate
무균
non-sterile
특징
lid
포장
case of 100
제조업체/상표
Corning 3844
재고 정보
available only in South Korea
크기
384 wells
웰 용적
95 μL
웰 작업 용적
20-80 μL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.